Schnittschutzhandschuhe, Sharpflex Nit
7, Grün/schwarz, 250 mm
Katalognr. DALL2232524/7
Anbieter: HONEYWELL SAFETY
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Strickhandschuhe aus einem Verbund- und Para-Aramidgarn sind an der Innenhand mit einer schwarzen Nitrilschaumbeschichtung ausgestattet.
- Die Stricktechnik verleiht dem Handschuhe eine hervorragende Passform und ein hohes Tastempfinden
- Para-Aramid-Garn schützt gegen Kontaktwärme und Schnitte
- Polyamidbeschichtung innen: Begrenzter Kontakt zwischen Haut und Verbundfaser
- Die Nitrilbeschichtung sorgt für einen guten Schutz gegen Öl und Fett
- Die Schaumbeschichtung ist flexibler als eine Standard-Nitrilbeschichtung
Ideal für das Handling schwerer Gegenstände mit hoher Schnittgefährdung in öligen und fettigen Umgebungen.
Certifications: EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX); Kat. II
Technische Daten
- Handschuhgröße:7
- Farbe:Grün/schwarz
- Länge:250 mm
- Seq:01
- Oberfläche:Schaumbeschichtung an Innenhand und Fingerkuppen
- Cat. No.:DALL2232524/7
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Handspezifisch
- Modell:Nit
- Trägermaterial:Para-Aramid
- Stulpenart:Strickbündchen
- Messgerät:13
- EN Standard:EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)