AuftragsverfolgungKontakt
Schnittschutzhandschuhe, Sharpflex Nit
Schnittschutzhandschuhe, Sharpflex Nit
11, Grün/schwarz, 250 mm
Katalognr. DALL2232524/11
Anbieter:   HONEYWELL SAFETY
Schnittschutzhandschuhe, Sharpflex Nit
Katalognr. DALL2232524/11
Anbieter:  HONEYWELL SAFETY
Schnittschutzhandschuhe, Sharpflex Nit
Schnittschutzhandschuhe, Sharpflex Nit
11, Grün/schwarz, 250 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Diese Strickhandschuhe aus einem Verbund- und Para-Aramidgarn sind an der Innenhand mit einer schwarzen Nitrilschaumbeschichtung ausgestattet.
  • Die Stricktechnik verleiht dem Handschuhe eine hervorragende Passform und ein hohes Tastempfinden
  • Para-Aramid-Garn schützt gegen Kontaktwärme und Schnitte
  • Polyamidbeschichtung innen: Begrenzter Kontakt zwischen Haut und Verbundfaser
  • Die Nitrilbeschichtung sorgt für einen guten Schutz gegen Öl und Fett
  • Die Schaumbeschichtung ist flexibler als eine Standard-Nitrilbeschichtung
Ideal für das Handling schwerer Gegenstände mit hoher Schnittgefährdung in öligen und fettigen Umgebungen.
Certifications: EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX); Kat. II
Technische Daten
  • Handschuhgröße:
    11
  • Farbe:
    Grün/schwarz
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    05
  • Oberfläche:
    Schaumbeschichtung an Innenhand und Fingerkuppen
  • Cat. No.:
    DALL2232524/11
  • Einweg / wiederverwendbar:
    wieder verwendbar
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
    Handspezifisch
  • Modell:
    Nit
  • Trägermaterial:
    Para-Aramid
  • Stulpenart:
    Strickbündchen
  • Messgerät:
    13
  • EN Standard:
    EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)