AuftragsverfolgungKontakt
Homogenisator, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Homogenisator, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
T 10 basic ULTRA-TURRAX® Homogenisator, EU-Stecker
Katalognr. 431-0179
Homogenisator, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Katalognr. 431-0179
Anbieter:  
Homogenisator, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Homogenisator, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
T 10 basic ULTRA-TURRAX® Homogenisator, EU-Stecker
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Dispergiergerät T 10 BASIC S 3 CH 1 * 1 ST Katalognr.431-0189
Product 431-0189 is a replacement for 431-0179 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
Compact, hand-held tissue homogenizer for volumes from 0,5 to 100 ml with a quick-connect coupling for easy interchangeability of dispersing tools.
  • Quick-connect coupling for changing dispersing elements easily
  • Ideal for manual operation due to its light weight and ergonomic design
  • Extremely mobile due to direct line power (no transformer required)
  • Stainless steel dispersing elements can be cleaned quickly and easily as they can be dismounted without tools
  • Plastic disposable dispersing elements are available in two sizes, particularly suitable for PCR analysis
  • High performance drive ensures immense speed stability
  • Quiet operation
Small dispersing instrument for volumes from 0,5 to 100 ml (H₂O). It offers a wide speed range from 8000 to 30,000 min⁻¹ that enables users to work at high circumferential speeds even with small rotor diameters. A broad choice of dispersing elements guarantees a wide range of applications.
 : EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 
EN 61010-2-051:2015 
EN 61326-1:2013 
EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013 
EN ISO 12100:2010 
2014/35/EU Low Voltage Directive 
2006/42/EG Machinery Directive 
2014/30/EU EMC Directive 
2011/65/EU RoHS Directive
 : The drive unit always requires a dispersing tool, please choose from the compatible tools.
 : The dispersing tool is not included in the scope of delivery. Packages include Stands and Dispersing tools.
 : Supplied with T 10 basic ULTRA-TURRAX® and R 200 clamp.
 :
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    T 10 basic ULTRA-TURRAX® Homogenisator, EU-Stecker
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    431-0179
  • Modell:
    T 10 basic
  • Max. Viskosität:
    5000 mPas
  • B×T×H:
    56×66×178 mm
  • Motor Aufnahme/Abgabe:
    125/75 W
  • Drehzahlbereich:
    8000–30000 min⁻¹
  • Drehzahlanzeige:
    Maßstab
  • Gewicht:
    0,5 kg
  • Bearbeitbares Volumen H₂O:
    0,5 - 100 ml
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0313
    R200 Klemme zum Befestigen des T 10 basic am Stativ
    T 10 basic
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 55.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-2043
    Bosshead-Klemme
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 51.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003417
    Becherabdeckung, BC 1000, Silikon, für 600 und 1000-ml-Becher
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 27.50