AuftragsverfolgungKontakt
BinLiner Stands™ Gestelle | Avantor
BinLiner Stands™ Gestelle
Beutelhalter, Edelstahlrahmen, X-Form, für 1000×1200 mm Beutel, 610×440×660 mm
Katalognr. 129-1585
Anbieter:   MICRONOVA
BinLiner Stands™ Gestelle
Katalognr. 129-1585
Anbieter:  MICRONOVA
BinLiner Stands™ Gestelle
BinLiner Stands™ Gestelle
Beutelhalter, Edelstahlrahmen, X-Form, für 1000×1200 mm Beutel, 610×440×660 mm
Preis
SFr. 693.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die Micronova BinLiner Stands™ aus Edelstahl lassen sich einwandfrei mit den BinLiners und Beuteln ähnlicher Größen kombinieren. Beide Varianten von Edelstahl-Gestellen sind autoklavierbar und beständig gegen gebräuchliche Reinigungslösungen und Desinfektionsmittel.
  • Autoclavable and resistant to common cleaning solutions and disinfectants
Das einzigartige rechteckige Edelstahl-Drahtgestell verfügt über Kunststoffecken und -füße zum Einsetzen von Beuteln/Säcken für die Entsorgung von Abfall und Bekleidung. Die Kunststofffüße lassen sich einfach über den Reinraumboden bewegen ohne Kratzer zu hinterlassen und verhindern eine Rostbildung auf dem Boden, die durch Müllbeutelhalter entstehen kann. Das ergonomische Entfernen der Beutel von der Seite vereinfacht den Gebrauch im Vergleich zum vertikalen Entnehmen aus Standard-Abfalleimern. Die Eckbeine können entfernt werden, wenn eine Demontage erforderlich ist. Erhältlich in zahlreichen Größen für Beutel mit 19 bis 208 L Fassungsvermögen.
Das Edelstahl-Gestell in X-Form lässt sich einfach zusammenfalten, um es bei Nichtgebrauch zu verstauen. Am besten für 150-L-Beutel geeignet.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Beutelhalter, Edelstahlrahmen, X-Form, für 1000×1200 mm Beutel
  • Seq:
    04
  • B×T×H:
    610×440×660 mm