Scoops
90 ml, 180 mm, HDPE, Weiß
Katalognr. LAMA62
Anbieter: LAMAPLAST
Direkt zu
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
- For withdrawal of solid and granulates samples
- Rounded bottom
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
TDS Powder Scoops
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:90 ml
- Farbe:Weiß
- Länge:180 mm
- Material:HDPE
- Seq:01