Scoops
250 ml, 240 mm, HDPE, Weiß
Catalog # LAMA63
Supplier: LAMAPLAST
Jump to:
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
- For withdrawal of solid and granulates samples
- Rounded bottom
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Documents
TDS Powder Scoops
Datasheet
Specifications
- Kapazität:250 ml
- Farbe:Weiß
- Länge:240 mm
- Material:HDPE
- Seq:02