Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Pumpenköpfe, rotarus® | Avantor

Pumpenköpfe, rotarus®

Mehrkanal-Pumpenkopf, rotarus® MKF 4-8, 4 Kanäle, für Stopperschläuche, 82,1 ml/min
Katalognr. 224-0121
Anbieter:   HIRSCHMANN
Pumpenköpfe, rotarus®
Katalognr. 224-0121
Anbieter:  HIRSCHMANN
Pumpenköpfe, rotarus®
Pumpenköpfe, rotarus®

Mehrkanal-Pumpenkopf, rotarus® MKF 4-8, 4 Kanäle, für Stopperschläuche, 82,1 ml/min

Preis
SFr. 2’100.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Technische Daten
  • Maximale Durchflussrate:
    82,1 ml/min
  • Bezeichnung:
    Mehrkanal-Pumpenkopf, rotarus® MKF 4-8, 4 Kanäle, für Stopperschläuche
  • Seq:
    03
  • Min. flow rate:
    0,0009 ml/min
  • Cat. No.:
    224-0121
  • Modell:
    MKF 4-8
  • Anzahl der Rollen:
    8
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..