Fasstrichter
200 mm, 22 mm, 200 mm
HIRS7740101
These large transparent funnels, made of PP, are suitable for filling large amounts of liquid.
- Fast discharge by steep 60° angle
- Convenient handle for hanging
- Good chemical and temperature resistance
- Trichter A-Ø:200 mm
- Länge:200 mm
- Stiel Länge:22 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.