Measuring scoops
150 ml, 250 mm, Natur
Katalognr. HIRS7780105
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Technische Daten
- Kapazität:150 ml
- Farbe:Natur
- Länge:250 mm
- Seq:05