Measuring scoops
350 ml, 310 mm, Natur
Katalognr. HIRS7780106
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Technische Daten
- Kapazität:350 ml
- Farbe:Natur
- Länge:310 mm
- Seq:06