AuftragsverfolgungKontakt
Containers with screw cap | Avantor
Containers with screw cap
180 ml, 63 mm, 80 mm, aseptic, with label, individually wrapped (in box)
Katalognr. LPIT105248
Anbieter:   LP ITALIANA
Containers with screw cap
Katalognr. LPIT105248
Anbieter:  LP ITALIANA
Containers with screw cap
Containers with screw cap
180 ml, 63 mm, 80 mm, aseptic, with label, individually wrapped (in box)
Preis
SFr. 255.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 160 ST
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    63 mm
  • Verpackt:
    individually wrapped (in box)
  • Typ:
    aseptic, with label
  • Kapazität:
    180 ml
  • Höhe:
    80 mm
  • Seq:
    10