Mikrofluidische Plattform, SilFlow™
Klemmhülsen mit 0,8 mm ID, für die Verwendung mit Kapillaren mit 0,79 mm AD
Katalognr. 548-1802
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
SilFlow™ Mikrokanalgerät(MCD)-Optionen für GC 3-Port-Splitter, GC 4-Port-Splitter und einen Deans Schalter MCD, perfekt für mehrdimensionale Analysen. SilFlow™ kann ohne Beeinflussung der Chromatographie in Ihr System integriert werden.
- Chemisch deaktivierte Edelstahlkanäle ohne aktive Stellen, wie sie bei herkömmlichen Anschlüssen vorkommen
- Herkömmliche Klemmhülsen aus Graphit oder Vespel® können nicht mit der SilFlow™ MCD verwendet werden, da die Formbeständigkeit nicht ausreichend ist und die Gefahr einer Kontaminierung der Kanäle besteht
- SilTite™ FingerTite Metallferrul ergeben eine zuverlässige Verbindung ohne Totvolumen und dadurch optimierte Peak-Formen
- Kann bei Drücken von mehr als 25.000 psi verwendet werden
- SilFlow™ verträgt Ofentemperatur schwankungen bis zu 20 °C/min. Das Design von SilFlow™ reduziert kalte Stellen und die Probenkondensation
Ordering information: SilFlow™ Kits enthalten: SilFlow™ Mikrokanalgerät (MCD), SilTite™ FingerTite Werkzeug, Halterung, passende Klemmhülsen, Muttern und Blindferrulen für die Einrichtung. Kapillaren mit 1,1 mm AD sind nicht im Lieferumfang der Splitter-Kits enthalten und müssen ggf. separat bestellt werden.
Documents
Trajan Scientific GC Consumables
Product Literature
Technische Daten
- Bezeichnung:Klemmhülsen mit 0,8 mm ID, für die Verwendung mit Kapillaren mit 0,79 mm AD
- Seq:20