AuftragsverfolgungKontakt
DANI Liner
DANI Liner
Konischer FocusLiner, 6 mm, 4 mm, 70 mm
Catalog # 568-0642
DANI Liner
Catalog # 568-0642
DANI Liner
Konischer FocusLiner, 6 mm, 4 mm, 70 mm
Price
SFr. 430.00
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Deaktivierte Liner für DANI GCs.
Specifications
  • Ext.Ø:
    6 mm
  • Ø int.:
    4 mm
  • Bezeichnung:
    Konischer FocusLiner
  • Länge:
    70 mm
  • Seq:
    07