Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 23, 25 µl, 50 mm, 0,63 mm, konisch, 25F-BT-GT-0.63C
Katalognr. 548-1939
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
* gasdicht
Technische Daten
- Ext.Ø:0,63 mm
- Gauge:23
- Typ:25F-BT-GT-0.63C
- Spitzentyp:konisch
- Volumen:25 µl
- Bezeichnung:Feste Nadel
- Länge:50 mm
- Seq:41