Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 10 µl, 50 mm, 0,5 mm, konisch, 10F-BT-5/0.5C
Katalognr. SGEA0029671
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
* gasdicht
Technische Daten
- Ext.Ø:0,5 mm
- Typ:10F-BT-5/0.5C
- Spitzentyp:konisch
- Volumen:10 µl
- Bezeichnung:Feste Nadel
- Länge:50 mm
- Seq:32