Anstoßkappen, CoolCap
Königsblau
Catalog # CENUS28RB
Supplier: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Anstoßkappe aus gebürsteter Baumwolle ist über einem ABS-Futter angebracht und bietet leichten Kopfschutz, wenn keine hohe Stoßfestigkeit erforderlich ist, aber die Gefahr kleiner Stöße oder Kratzer am Kopf besteht.
- Innenkappe aus leichtem ABS
- Besonders luftdurchlässig durch weitmaschiges Gewebe an den Seiten
- Entfernbare Schaumseiteneinsätze haben eine 45% höhere Schlagabsorbierfähigkeit als Standard-ABS-Zwischenlagen
Passende Anwendungsgebiete umfassen die Automobil- und Flugindustrie, Transport, Verschiffung und Gleisarbeiten.
Für Kopfweite 54 - 59 cm
Schirmlänge: 50 mm
Gewicht: 155 g
Certifications: EN 812
Specifications
- Farbe:Königsblau
- Seq:04