AuftragsverfolgungKontakt
Labormäntel, C851 | Avantor
Labormäntel, C851
Weiß, S, 100 cm
Katalognr. 113-7659
Anbieter:   Portwest
Labormäntel, C851
Katalognr. 113-7659
Anbieter:  Portwest
Labormäntel, C851
Labormäntel, C851
Weiß, S, 100 cm
Preis
SFr. 38.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mäntel mit V-Ausschnitt, aus langlebigem Regal-Gewebe (100% vorgeschrumpfte Baumwolle, 3111).
  • Eine Brusttasche, zwei aufgesetzte Vordertaschen
  • Verdeckte Druckknöpfe vorne
  • Belüftung am Rücken
  • Langlebig und bequem
Gewicht: 305 g/m²
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    S
  • Farbe:
    Weiß
  • Länge:
    100 cm
  • Seq:
    02
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    113-7659
  • Modell:
    C851
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Stoff:
    100% cotton
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen|Medizinischer Bereich|Labor|Klinischer Bereich
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    305 g/m²