AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure
Kunststoffflasche, 1 kg
Katalognr. 1.00468.1000
Anbieter:   Merck
L(+)-Ascorbinsäure
Katalognr. 1.00468.1000
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  50-81-7
L(+)-Ascorbinsäure
L(+)-Ascorbinsäure
Kunststoffflasche, 1 kg
CAS Nummer:  50-81-7
Preis
SFr. 475.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Nummer:50-81-7
  • Formel:C₆H₈O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064328
  • Molekulargewicht:176.13 g/mol
  • Merck-Index:13,00837
  • Siedepunkt:553 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:190…192 °C
  • Dichte:1,694 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-066-2
  • ERREICHEN:exempt
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Solubility:
    330 g/l (24 °C)
  • Melting Point:
    190 - 192 °C (decomposition)
  • Molar Mass:
    176.12 g/mol
  • Bulk Density:
    500 - 900 kg/m3
  • Vapor Pressure:
    (20 °C)
  • Density:
    1.65 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    2.2 - 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
  • Ignition Point:
    380 °C
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 kg
Technische Daten