L(+)-Ascorbinsäure
Kunststoffflasche, 100 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- CAS Nummer:50-81-7
- Formel:C₆H₈O₆
- MDL-Nummer:MFCD00064328
- Molekulargewicht:176.13 g/mol
- Merck-Index:13,00837
- Siedepunkt:553 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:190…192 °C
- Dichte:1,694 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-066-2
- ERREICHEN:exempt
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:330 g/l (24 °C)
- Melting Point:190 - 192 °C (decomposition)
- Molar Mass:176.12 g/mol
- Bulk Density:500 - 900 kg/m3
- Vapor Pressure:(20 °C)
- Density:1.65 g/cm3 (20 °C)
- pH:2.2 - 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
- Ignition Point:380 °C
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 g