Strümpfe, SK33
Schwarz, 39 - 43
114-4466
: Portwest
Diese Strümpfe bestehen aus 79 % Acryl, 15 % Nylon und 6 % Polyester.
- Gepolsterte Sohle für verbesserten Tragekomfort
- Robuster verstärkter Fersen- und Zehenbereich
- Verpackungseinheit: 3 Paare
- Schuhgröße:39 - 43
- Farbe:Schwarz
- Seq:01
- Cat. No.:114-4466
- Modell:SK33
- Stoff:79% acrylic, 15% nylon and 6% polyester
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Unisex