Strümpfe, SK33
Schwarz, 44 - 48
Katalognr. 114-4467
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Strümpfe bestehen aus 79 % Acryl, 15 % Nylon und 6 % Polyester.
- Gepolsterte Sohle für verbesserten Tragekomfort
- Robuster verstärkter Fersen- und Zehenbereich
- Verpackungseinheit: 3 Paare
Technische Daten
- Schuhgröße:44 - 48
- Farbe:Schwarz
- Seq:02
- Cat. No.:114-4467
- Modell:SK33
- Stoff:79% acrylic, 15% nylon and 6% polyester
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Unisex