Deckgläser, Corning®
22×50 mm, 0,12 - 0,16 mm, Borosilikatglas
: Corning
- L×B:22×50 mm
- Material:Borosilikatglas
- Stärke:0,12 - 0,16 mm
- Cat. No.:CORN2975-225
- Umweltzertifizierung:I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



