Rectangular cover glasses, Corning®
22×40 mm, #1,5
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
These rectangular cover glasses are made from borosilicate glass.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Nr.:#1,5
- L×B:22×40 mm
- Seq:02
- Cat. No.:CORN2980-224
- Umweltzertifizierung:I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung