ContactUsLinkComponent
Gaswarngerät O2,unfilt LEL,recharg Quattro GasAlert Quattro O2/UEG 2-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP66/67) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% UEG: Katalytische 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEQT-XU00-R-Y-EU
Anbieter:  BW TECHNOLOGIES
Gaswarngerät O2,unfilt LEL,recharg Quattro GasAlert Quattro O2/UEG 2-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP66/67) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% UEG: Katalytische 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEQT-XU00-R-Y-EU
Anbieter:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together