AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, N-Plan Objektive | Avantor
VWR®, N-Plan Objektive
IOS N-Plan achromatisches Objektiv (Öl/Wasser), 100×/ 1,25 mm (i), 0,13 mm
Katalognr. 630-1643
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, N-Plan Objektive
Katalognr. 630-1643
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, N-Plan Objektive
VWR®, N-Plan Objektive
IOS N-Plan achromatisches Objektiv (Öl/Wasser), 100×/ 1,25 mm (i), 0,13 mm
Preis
SFr. 182.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These objectives are ideal for use in the education field and for laboratory routine applications.
IOS N-Plan objectives feature an infinity-corrected optical system.
Dokumente
Technische Daten
  • Vergrößerung:
    100×/ 1,25 mm (i)
  • Bezeichnung:
    IOS N-Plan achromatisches Objektiv (Öl/Wasser)
  • Seq:
    206
  • Arbeitsabstand:
    0,13 mm