AuftragsverfolgungKontakt
Rain jacket, Sheffer 698Z
Dunkelblau, 3XL
  SIOE698Z/B75/3XL
 :   SIOEN
Rain jacket, Sheffer 698Z
  SIOE698Z/B75/3XL
 :  SIOEN
Rain jacket, Sheffer 698Z
Rain jacket, Sheffer 698Z
Dunkelblau, 3XL
SFr. 101.00
1 * 1 ST
Highly breathable rain jacket made of Siopor regular fabric consisting of 100% polyester (plain weave) with water-repellent PU coating. With fixed mesh lining in body and polyester lining in sleeves.
  • Straight collar with foldaway hood, zip closure under flap with press studs
  • Two patched pockets
  • Round inset sleeves, narrowing by press studs
  • Underarm ventilation
  • Zipper in back lining for placing logos
Back length: 85 cm
Weight: 155 g/m²
 : EN 343 (3-3)
  • Konfektionsgröße:
    3XL
  • Farbe:
    Dunkelblau
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    SIOE698Z/B75/3XL
  • Modell:
    698Z Sheffer
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    Polyester/PU
  • Riskobereich:
    Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Outdoor
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    155 g/m²