AuftragsverfolgungKontakt
Winter rain jacket, Dover 4893 | Avantor
Winter rain jacket, Dover 4893
Olivgrün, XXL
Katalognr. SIOE4893/A41/2XL
Anbieter:   SIOEN
Winter rain jacket, Dover 4893
Katalognr. SIOE4893/A41/2XL
Anbieter:  SIOEN
Winter rain jacket, Dover 4893
Winter rain jacket, Dover 4893
Olivgrün, XXL
Preis
SFr. 152.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Water- and windproof jacket made of Flexothane® Essential: 100% polyester knitting with PU coating. With detachable fleece lining in body and hood and quilted sleeves.
  • Fixed hood, zip closure under flap with press studs
  • Two patched pockets with flap closed by press studs
  • Raglan sleeves
  • High frequency welded seams
  • Knitted wind cuffs at end of sleeves
  • Detachable lining can not be worn separately
Weight: 170 g/m²
Zertifizierung: EN 343 (3-1)
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    XXL
  • Farbe:
    Olivgrün
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    SIOE4893/A41/2XL
  • Modell:
    4893 Dover
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    100% polyester knitting with PU coating
  • Riskobereich:
    Regen (wasserdicht/wasserabweisend)|Kälte
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    170 g/m²