Rain jacket, Bantur 4144
Olivgrün, M
SIOE4144/A41/M
: SIOEN
Waterproof and windproof jacket made of Flexothane® Essential, 100% polyester knitting with PU coating. With high frequency welded seams.
- Fixed hood, zip closure under flap with press studs
- Two inset pockets
- Raglan sleeves, narrowing by press studs
Back length: 85 cm
Weight: 170 g/m²
: ENV 343 (3-1)
- Konfektionsgröße:M
- Farbe:Olivgrün
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:SIOE4144/A41/M
- Modell:4144 Bantur
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:100% polyester knitting with PU coating
- Riskobereich:Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:170 g/m²