AuftragsverfolgungKontakt
Rain jacket, Bantur 4144
Rain jacket, Bantur 4144
Olivgrün, 3XL
N° de catalogue SIOE4144/A41/3XL
Fournisseur:   SIOEN
Rain jacket, Bantur 4144
N° de catalogue SIOE4144/A41/3XL
Fournisseur:  SIOEN
Rain jacket, Bantur 4144
Rain jacket, Bantur 4144
Olivgrün, 3XL
Prix
74.90 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Waterproof and windproof jacket made of Flexothane® Essential, 100% polyester knitting with PU coating. With high frequency welded seams.
  • Fixed hood, zip closure under flap with press studs
  • Two inset pockets
  • Raglan sleeves, narrowing by press studs
Back length: 85 cm
Weight: 170 g/m²
Certifications: ENV 343 (3-1)
Spécifications
  • Konfektionsgröße:
    3XL
  • Farbe:
    Olivgrün
  • Seq:
    06
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    SIOE4144/A41/3XL
  • Modell:
    4144 Bantur
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    100% polyester knitting with PU coating
  • Riskobereich:
    Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Outdoor
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    170 g/m²