Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Winter rain jacket, Dover 4893 | Avantor

Winter rain jacket, Dover 4893

Gelb, XXL
Katalognr. SIOE4893/Y58/2XL
Anbieter:   SIOEN
Winter rain jacket, Dover 4893
Katalognr. SIOE4893/Y58/2XL
Anbieter:  SIOEN
Winter rain jacket, Dover 4893
Winter rain jacket, Dover 4893

Gelb, XXL

Preis
SFr. 152.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Water- and windproof jacket made of Flexothane® Essential: 100% polyester knitting with PU coating. With detachable fleece lining in body and hood and quilted sleeves.

  • Fixed hood, zip closure under flap with press studs
  • Two patched pockets with flap closed by press studs
  • Raglan sleeves
  • High frequency welded seams
  • Knitted wind cuffs at end of sleeves
  • Detachable lining can not be worn separately

Weight: 170 g/m²

Zertifizierung: EN 343 (3-1)

Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    XXL
  • Farbe:
    Gelb
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    SIOE4893/Y58/2XL
  • Modell:
    4893 Dover
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    100% polyester knitting with PU coating
  • Riskobereich:
    Regen (wasserdicht/wasserabweisend)|Kälte
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    170 g/m²