AuftragsverfolgungKontakt
Wärmethermostate
(−30)45...200 °C, 1,5 - 2,1 kW, 5 L, 178×337×355 mm, 9 kg
  461-6457
 :   HUBER
Wärmethermostate
  461-6457
 :  HUBER
Wärmethermostate
Wärmethermostate
(−30)45...200 °C, 1,5 - 2,1 kW, 5 L, 178×337×355 mm, 9 kg
SFr. 4’370.00
1 * 1 ST
Aufgrund des geringen Badvolumens eignen sich diese Umwälzthermostate ideal für die Temperierung kleiner externer Anwendungen oder zur direkten Temperierung kleiner Objekte direkt im Bad. Der Pilot ONE®Controller bietet einen brillanten 14,5 cm großen Touchscreen mit Grafikfunktionen und einem komfortablen Navigationsmenü in 11 Sprachen sowie USB- und Ethernet-Anschlüssen.
  • Pilot ONE® ist austauschbar und kann als Fernbedienung verwendet werden (mit optionalem Datenkabel)
  • Der Funktionsumfang des Reglers kann jederzeit erweitert werden (E-grade®-Pakete 'Exklusiv' und 'Professional'), in der Basisversion stehen sechs Sprachen zur Auswahl (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch)
  • Die Anzeigeauflösung beträgt 0,1 °C, die Anzeige kann vom Benutzer individuell angepasst werden, und wichtige Informationen können als Großanzeige dargestellt werden (z. B. Sollwert, interne Isttemperatur oder Prozesstemperatur)
  • Leistungsstarke variable Druckregelung (Variable Pressure Control, VPC)
  • Der Benutzer kann optische und akustische Alarme für Temperaturgrenzwerte einstellen; mit der Uhr- und Kalenderfunktion für den Autostart kann ein unbeaufsichtigter Anlauf programmiert werden
Über drehzahlgeregelte Druck-Saugpumpe mit VPC-Technologie können auch externe Systeme angesteuert werden. Modelle mit größerer Heizleistung eignen sich für größere Badvolumina. Der Teleskoparm kann auf eine maximale Länge von 884 mm ausgezogen werden.
Maximale Pumpenleistung:
27 L/min, 700 mbar, 22 L/min, 400 mbar (Saugkraft) für CC-200/202/205
25 L/min, 700 mbar, 18,5 L/min, 400 mbar (Saugkraft) für CC-300/304/308/315
 : Inklusive Zubehör. Optionales Zubehör kann zusätzlich bestellt werden.
 : * Der Arbeitstemperaturbereich kann durch eine externe Kühlvorrichtung auf −30 bis +200 °C oder ** −20 bis +300 °C gesenkt werden.
*** Mit Verdrängereinsatz.
  • Heizleistung:
    1,5 - 2,1 kW
  • Temperaturbereich:
    (−30)45...200 °C
  • Gewicht:
    9 kg
  • Kapazität:
    5 L
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    178×337×355 mm
Accessories
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • HUBE9355
    Kalibriereinsatz
    CC-308B
    1 * 1 ST - SFr. 2’070.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • HUBE6126
    Kalibriereinsatz
    CC-315B
    1 * 1 ST - SFr. 2’240.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • HUBE6043
    Verdrängereinsatz, B×T×H: 260×135×185 mm
    CC-315B
    1 * 1 ST - SFr. 692.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • HUBE6041
    Verdrängereinsatz, B×T×H: 85×100×133 mm
    CC-205B
    1 * 1 ST - SFr. 599.00