AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
25 L
N° de catalogue 8088.9025
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Fournisseur:   Avantor
n-Hexan, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
N° de catalogue 8088.9025
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  110-54-3
n-Hexan, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
n-Hexan, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
25 L
Numéro CAS:  110-54-3
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • Numéro CAS:110-54-3
  • Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00009520
  • Poids moléculaire:86.18 g/mol
  • Index Merck:13,04712
  • Point d'ébullition:69 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–94,3 °C
  • Densité:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–22 °C
  • Température de stockage:Raumtemperatur
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (by GC):
    min. 99 %
  • Aromatic Compounds (as C6H6):
    max. 0,02 %
  • Boiling Range:
    max. 2°C
  • Density (g/ml) at 25°C:
    max. 0,657
  • Recorded Boiling Point:
    68.7°C
  • Residue after Evaporation:
    max. 5 ppm
  • Sulfur Compounds (as S):
    max. 0,005 %
  • Thiophene:
    passes test
  • Water (H2O):
    max. 0,02 %
  • Water Soluble Titrable Acid (meq/g):
    max. 0,0003
  • Trace Impurities (in ppm):
    -
  • Aluminium (Al):
    max. 0,5
  • Barium (Ba):
    max. 0,1
  • Boron (B):
    max. 0,02
  • Cadmium (Cd):
    max. 0,05
  • Calcium (Ca):
    max. 0,5
  • Chromium (Cr):
    max. 0,02
  • Cobalt (Co):
    max. 0,02
  • Copper (Cu):
    max. 0,02
  • Iron (Fe):
    max. 0,1
  • Lead (Pb):
    max. 0,1
  • Magnesium (Mg):
    max. 0,1
  • Manganese (Mn):
    max. 0,02
  • Nickel (Ni):
    max. 0,02
  • Tin (Sn):
    max. 0,1
  • Zinc (Zn):
    max. 0,1
Spécifications
  • VE:
    25 L
Spécifications