AuftragsverfolgungKontakt
Flasche, Weithals, braun
Flasche, Weithals, braun
150 ml, GL 45, 57 mm, 108 mm, Braun
Catalog # WEPA33231
Flasche, Weithals, braun
Catalog # WEPA33231
Flasche, Weithals, braun
150 ml, GL 45, 57 mm, 108 mm, Braun
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 48 ST
Product Details & Documents
Runde Weithalsflasche gemäß der hydrolytischen Klasse III.
  • Aus Glas
Specifications
  • Ext.Ø:
    57 mm
  • Gewinde:
    GL 45
  • Kapazität:
    150 ml
  • Farbe:
    Braun
  • Höhe:
    108 mm
  • Seq:
    03