AuftragsverfolgungKontakt
Flasche, Weithals, braun | Avantor
Flasche, Weithals, braun
75 ml, GL 40, 48 mm, 82 mm, Braun
Katalognr. WEPA33228
Flasche, Weithals, braun
Katalognr. WEPA33228
Flasche, Weithals, braun
75 ml, GL 40, 48 mm, 82 mm, Braun
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 68 ST
Product Details & Documents
Runde Weithalsflasche gemäß der hydrolytischen Klasse III.
  • Aus Glas
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    48 mm
  • Gewinde:
    GL 40
  • Kapazität:
    75 ml
  • Farbe:
    Braun
  • Höhe:
    82 mm
  • Seq:
    02