AuftragsverfolgungKontakt
Sputum containers with screw cap
Sputum containers with screw cap
sterile, PS, 70 mm, 24 ml, 23 mm
Catalog # BOET07.061.3000
Supplier:   BOETTGER PAUL
Sputum containers with screw cap
Catalog # BOET07.061.3000
Supplier:  BOETTGER PAUL
Sputum containers with screw cap
Sputum containers with screw cap
sterile, PS, 70 mm, 24 ml, 23 mm
Price
SFr. 176.00
Log in for availability
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Optimally clear with reliable fitted screw cap, sterile or standard-hygienic.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
 : *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
  • Ext.Ø:
    70 mm
  • Typ:
    sterile
  • Kapazität:
    24 ml
  • Höhe:
    23 mm
  • Material:
    PS
  • Seq:
    01