ContactUsLinkComponent
22 C Akku 600ml Maße: 190x121x34 Farbe Hülle: PE natur Farbe Fluid: grün Verschluss: Aluverbundfolie und Schutzkappe aus Kunststoff Hält eine Temperatur von 20 C ... 24 C 1 * 1 ST
Katalognr. DLTTA090012DE
Anbieter:  DELTA T
22 C Akku 600ml Maße: 190x121x34 Farbe Hülle: PE natur Farbe Fluid: grün Verschluss: Aluverbundfolie und Schutzkappe aus Kunststoff Hält eine Temperatur von 20 C ... 24 C 1 * 1 ST
Katalognr. DLTTA090012DE
Anbieter:  DELTA T
Frequently Bought Together