Präzisionsthermometer
Diese Präzisionsthermometer eignen sich zur offiziellen Zertifizierung.
- Komplett eintauchbar
- Weiße Rückseite oder farblose, prismatische Kapillarenform
- Füllung mit Toluol oder Alkohol
- Stabilisierung des Thermometernullpunkts durch molekularkonstante, künstliche Alterung
Geschlossene oder Stabthermometer; die Stabthermometer sind säure- und basenbeständig. Diese Thermometer eignen sich für Anwendungen in Wissenschaft und Forschung.
Gemäß DIN 12778.
Bis zum 10. Oktober 2017 dürfen Quecksilberthermometer noch verwendet werden, solange sie ausschließlich für Tests nach Standards verwendet werden, für die die Nutzung von Quecksilberthermometern erforderlich ist.
: Entspricht DIN 12778.
: Erhältlich mit Werkszertifikat oder mit DAkkS-Kalibrierzertifikat.
:
- Ø:9 ±1 mm
- Eintauch-Tiefe:Total
- Bezeichnung:Geschlossene Ausführung, mit farbloser, prismatischer Kapillarenform
- Länge:350 mm
- Seq:03
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Quecksilber
- Messbereich:0...+250 °C
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..