Taschenthermometer
Ersatzkapillaren für Taschenthermometer, transparente prismatische Kapillarform, ohne Etui, −10...+100 °C, 1,0 °C, 140 mm, Blau, Total
Katalognr. SCNL1021142
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Bei diesen Taschenthermometern handelt es sich um geschützte Geschmacksmuster (DBGM). Quecksilber, rote oder blaue Füllung.
- Komplett eintauchbar
- Erhältlich in verschiedenen Kapillarformen
Bis zum 10. Oktober 2017 dürfen Quecksilberthermometer noch verwendet werden, solange sie ausschließlich für Tests nach Standards verwendet werden, für die die Nutzung von Quecksilberthermometern erforderlich ist.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Technische Daten
- Eintauch-Tiefe:Total
- Bezeichnung:Ersatzkapillaren für Taschenthermometer, transparente prismatische Kapillarform, ohne Etui
- Länge:140 mm
- Seq:07
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Blau
- Messbereich:−10...+100 °C