ContactUsLinkComponent
-21C Freeze Element 600ml Maße: 190x121x34 Gewicht: 0,82kg Farbe Hülle: PE natur Farbe Fluid: weiß Verschluss: Aluverbundfolie und Schutzkappe aus Kunststoff (schwarz) Hält eine Temperatur von -23 C ... -19 C 1 * 1 ST
Katalognr. DLTTA090009DE
Anbieter:  DELTA T
-21C Freeze Element 600ml Maße: 190x121x34 Gewicht: 0,82kg Farbe Hülle: PE natur Farbe Fluid: weiß Verschluss: Aluverbundfolie und Schutzkappe aus Kunststoff (schwarz) Hält eine Temperatur von -23 C ... -19 C 1 * 1 ST
Katalognr. DLTTA090009DE
Anbieter:  DELTA T
Frequently Bought Together