Hydrometers for milk
Hydrometer for milk, 1,015 − 1,045 g/ml, 0,0005 g/ml
Katalognr. ALLA2230FC015/20QP
Anbieter: Alla France
Direkt zu
Product Details & Documents
: BS 734
Technische Daten
- Bezeichnung:Hydrometer for milk
- Seq:002
- Teilung:0,0005 g/ml
- Messbereich:1,015 − 1,045 g/ml



