Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Essigsäure (Eisessig) ≥99,7% ACS | Avantor

Essigsäure (Eisessig) ≥99,7% ACS

4
Katalognr. 36289.AY
Ätzend
Entzündlich
Essigsäure (Eisessig) ≥99,7% ACS
Katalognr. 36289.AY
CAS Nummer:  64-19-7
Essigsäure (Eisessig) ≥99,7% ACS
Essigsäure (Eisessig) ≥99,7% ACS

4

CAS Nummer:  64-19-7
Preis
SFr. 323.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents

Purity: 99.7+% CAS No.: 64-19-7 Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Flash Point: 40°(104°F) Physical Form: Liquid Density: 1.049 Refractive Index: 1.3721 Odour: Pungent pH: 2,5 Melting Point: 16.6° Boiling Point: 118.1° Merck Reference: 14,55 UN No.: 2789 MDL No.: MFCD00036152

Synonyme:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS Nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL-Nummer:MFCD00036152
  • Molekulargewicht:60.05 g/mol
  • Merck-Index:14,55
  • Siedepunkt:118,1 °C
  • Schmelzender Platingehalt:16,6 °C
  • Dichte:1,049
  • Blitz Pt:40 °C (104 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2789
  • ADR:8,II
  • ERREICHEN:01-2119475328-30

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    4

Technische Daten