AuftragsverfolgungKontakt
Morpholin ≥99,0% ACS
4
Katalognr. 31984.57
Ätzend
Entzündlich
Reizend
Morpholin ≥99,0% ACS
Katalognr. 31984.57
CAS Nummer:  110-91-8
Morpholin ≥99,0% ACS
Morpholin ≥99,0% ACS
4
CAS Nummer:  110-91-8
Preis
SFr. 330.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Purity: 99.0% min CAS No.: 110-91-8 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 35°(95°F) Physical Form: Liquid Density: 1.007 Refractive Index: 1.4540 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Amine-like Melting Point: -5° Boiling Point: 129° Beilstein Reference: 102549 Merck Reference: 14,6277 UN No.: 2054 MDL No.: MFCD00005972
  • CAS Nummer:110-91-8
  • Formel:C₄H₉NO
  • MDL-Nummer:MFCD00005972
  • Molekulargewicht:87.12 g/mol
  • Merck-Index:14,6277
  • Siedepunkt:129 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–5 °C
  • Dichte:1,007
  • Blitz Pt:35 °C (95 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-815-1
  • UN:2054
  • ADR:8,I
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    4