Putztuchrollen, Multiclean®
Putztuchrolle mit Prägung, 3-lagig, Blau, 350×220 mm, 2 Rollen mit je 1000 Tüchern (380 m pro Rolle)
Katalognr. ZVGA11434-12
Anbieter: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese perforierten Papierhandtuchrollen eignen sich zum Entfernen von groben Verschmutzungen auf Oberflächen. Sie sind für den Einsatz in Industrie und Gewerbe, z. B. bei der Maschinenwartung, geeignet.
- Sehr saugfähig, hohe Nassfestigkeit
- Zwei oder drei Lagen
- Können mit Bodenständern oder Wandhalterungen verwendet werden
Farbe: Blau.
Dokumente
ZVGA11424-00_TDS_DE
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Verpackt:2 Rollen mit je 1000 Tüchern (380 m pro Rolle)
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Putztuchrolle mit Prägung, 3-lagig
- L×B:350×220 mm
- Seq:02