Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Cefepime Related Compounds, Reference Standard | Avantor

Cefepime Related Compounds, Reference Standard

Cefepime Related Compound D, USP reference standard, Vial, 20 mg
Katalognr. 1097680.
Anbieter:   USP
Cefepime Related Compounds, Reference Standard
Katalognr. 1097680.
Anbieter:  USP
CAS Nummer:  
Cefepime Related Compounds, Reference Standard

Cefepime Related Compound D, USP reference standard, Vial, 20 mg

CAS Nummer:  
Preis
SFr. 1’310.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 mg
Product Details & Documents

USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.

Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Vial
  • VE:
    20 mg
  • Normen:
    USP reference standard
  • Bezeichnung:
    Cefepime Related Compound D
  • Cat. No.:
    1097680.
  • CAS Nr.:
    65872-41-5
  • Synonym(s):
    (Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetic acid
  • Bezeichnung:
    Cefepime Related Compound D

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..