Thermal transfer printer labels, type B-449
Removable printer labels, B-449, THT-17-449-1.5-SC, PP, Acryl, Thermal transfer, Weiß, BBP12, 50×25 mm, 1500 labels/roll
Katalognr. BRDY116402
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Printable, removable PP labels for thermal transfer printers.
Dokumente
Technische Daten
- Druckermodell:BBP12
- Printing method:Thermal transfer
- Typ:B-449
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Removable printer labels
- Abmessungen:50×25 mm
- Material:PP
- Seq:04
- Modell:THT-17-449-1.5-SC
- Verpackt:1500 labels/roll
- Klebstoff:Acryl