für effizienten Probenaufschluss Platzsparender und hocheffektiver Arbeitsplatz- Homogenisator für den sekundenschnellen Aufschluss biologischer Proben in 0.5, 2.0 oder 7 ml Tubes mittels bead beating'. Hohes Aufschlusspotenzial aufgrund dreidimensio 1 * 1 ST
Catalog # BERT06404.200RD_B
Supplier: Bertin Instruments
Frequently Bought Together