Bierflaschen
200 ml, flip-top, 56 mm, 176 mm, rund, Klar
Katalognr. 215-2953
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Direkt zu
Product Details & Documents
Klarglas, für Bügelverschluss
Ideal für Transport und Lagerung von Bierproben.
Technische Daten
- Ext.Ø:56 mm
- Gewinde:flip-top
- Typ:rund
- Kapazität:200 ml
- Farbe:Klar
- Höhe:176 mm