Nitrogen generators, NG range
NG600 without compressor, UK-plug, 600 ml/min, 430×410×620 mm
Katalognr. PEAK10-2070
Direkt zu
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
UHP - PRECISION STD NITROGEN 600CC 1 * 1 ST Katalognr.PEAK61-0600
Produkt PEAK61-0600 ist ähnlich zu PEAK10-2070, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
Product Details & Documents
The NG range is designed specifically for use as make up and carrier gas for GC applications, which require ultra high purity nitrogen for operation.
- Also suitable for ICP, DSC, TGA, TOD, TMA and DMA
- Units are available with or without internal air compressors
Purity: 99,9995%
Gas outlet: 1×¼" BSP female
Pressure dewpoint: –70 °C
Max outlet pressure: 5,5 bar
Technische Daten
- Förderleistung:600 ml/min
- Seq:03
- B×T×H:430×410×620 mm
- Typ:NG600 without compressor, UK-plug