AuftragsverfolgungKontakt
Nitrogen generators, NG range | Avantor
Nitrogen generators, NG range
NG250A with compressor, UK-plug, 250 ml/min, 430×410×620 mm
Katalognr. PEAK10-1010
Nitrogen generators, NG range
Katalognr. PEAK10-1010
Anbieter:  
Nitrogen generators, NG range
Nitrogen generators, NG range
NG250A with compressor, UK-plug, 250 ml/min, 430×410×620 mm
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
LUFT KOMPRESSOR - PRECISION AIR COMP 1 * 1 ST Katalognr.564-3002
Produkt 564-3002 ist ähnlich zu PEAK10-1010, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
UHP - PRECISION STD NITROGEN 250CC 1 * 1 ST Katalognr.PEAK61-0250
Produkt PEAK61-0250 ist ähnlich zu PEAK10-1010, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
Product Details & Documents
The NG range is designed specifically for use as make up and carrier gas for GC applications, which require ultra high purity nitrogen for operation.
  • Also suitable for ICP, DSC, TGA, TOD, TMA and DMA
  • Units are available with or without internal air compressors
Purity: 99,9995%
Gas outlet: 1×¼" BSP female
Pressure dewpoint: –70 °C
Max outlet pressure: 5,5 bar
Technische Daten
  • Förderleistung:
    250 ml/min
  • Seq:
    13
  • B×T×H:
    430×410×620 mm
  • Typ:
    NG250A with compressor, UK-plug