AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Arbeitsjacken | Avantor
VWR®, Arbeitsjacken
Blau/dunkelblau, 54 (Herren)
Katalognr. 113-07376
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Arbeitsjacken
Katalognr. 113-07376
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Arbeitsjacken
VWR®, Arbeitsjacken
Blau/dunkelblau, 54 (Herren)
Preis
SFr. 101.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die strapazierfähigen Jacken sind aus 65 % Polyester und 35 % sanforisierter Baumwolle gefertigt, dadurch geht das Kleidungsstück beim Waschen nicht ein.
  • Zwei Brusttaschen mit Druckknopf, Telefontasche, zwei Seitentaschen, drei Innentaschen
  • Druckknopfverschluss
  • Ärmel und Jackensaum sind verstellbar
  • Rückenfalten für verbesserte Bewegungsfreiheit
Gewicht: 245 g/m²
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    54 (Herren)
  • Farbe:
    Blau/dunkelblau
  • Seq:
    19
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    113-07376
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Stoff:
    65% polyester and 35% sanforised cotton
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Industrie
  • Geschlecht:
    Für Herren
  • Gewicht:
    245 g/m²
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..